1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-5-pyrazolecarboxylic acid
OR5218-1G OR5218-10G OR5218-5G
APOSOR5218-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5218-1G APOSOR5218-10G APOSOR5218-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Pto. de fusión: 220…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464253
Núm. CAS: 16034-46-1