Benzocaína (Etilo 4-aminobenzoato) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Etoformo, 4-Aminobenzoato de etilo
OR52189-100G OR52189-25G
APOSOR52189-100GEA 46.4 EUR
APOSOR52189-100G APOSOR52189-25G
Benzocaína (Etilo 4-aminobenzoato) 98%
Benzocaína (Etilo 4-aminobenzoato)
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Pto. Ebullición: 311
Pto. de inflamación: 112
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007892
Núm. CAS: 94-09-7
Índice Merck: 13,01087