Ácido (S)-(+)-α-metoxifenilacetico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52197-1G OR52197-5G
APOSOR52197-1GEA 21.9 EUR
APOSOR52197-1G APOSOR52197-5G
Ácido (S)-(+)-α-metoxifenilacetico 95%
Ácido (S)-(+)-α-metoxifenilacetico
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 164…166 °C/18mmHg
Pto. de fusión: 64…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064216
Núm. CAS: 26164-26-1
EINECS: 247-492-5