2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5220-1G OR5220-250MG
APOSOR5220-1GEA 476 EUR
APOSOR5220-1G APOSOR5220-250MG
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Formula: C₅H₂BrClOS
Pto. de fusión: 61…62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09064979
Núm. CAS: 197370-13-1
UN: 1759
ADR: 8,III