3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-6-chloro-4-picoline, 5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
OR52201-100G
APOSOR52201-100GEA 162 EUR
APOSOR52201-100G
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Pto. de fusión: 69…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427661
Núm. CAS: 66909-38-4