3-Bromo-2-cloro-6-metilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-cloro-6-picolina, 5-Bromo-6-cloro-2-picolina, 5-Bromo-6-cloro-2-metilpiridina
OR52202-100G
APOSOR52202-100GEA 282 EUR
APOSOR52202-100G
3-Bromo-2-cloro-6-metilpiridina 98%
3-Bromo-2-cloro-6-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095218
Núm. CAS: 185017-72-5