(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52221-5G
APOSOR52221-5GEA 150 EUR
APOSOR52221-5G
(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
Formula: C₄H₇N₃O
MW: 113,1200 g/mol
Pto. de fusión: 72…75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16710296
Núm. CAS: 135242-93-2