2-Fenil-1,3-propanodiol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR52224-25G OR52224-100G
APOSOR52224-25GEA 55.1 EUR
APOSOR52224-25G APOSOR52224-100G
2-Fenil-1,3-propanodiol 97%
2-Fenil-1,3-propanodiol
Formula: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
Pto. de fusión: 53…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236056
Núm. CAS: 1570-95-2