2,4-Dihidroxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52225-25G OR52225-5G
APOSOR52225-25GEA 197 EUR
APOSOR52225-25G APOSOR52225-5G
2,4-Dihidroxibenzonitrilo 98%
2,4-Dihidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₅NO₂
Pto. de fusión: 179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02261931
Núm. CAS: 64419-24-5
EINECS: 264-886-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III