3-Nitro-4-quinolinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52247-25G OR52247-100G
APOSOR52247-25GEA 77 EUR
APOSOR52247-25G APOSOR52247-100G
3-Nitro-4-quinolinol 98%
3-Nitro-4-quinolinol
Formula: C₉H₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00277722
Núm. CAS: 50332-66-6