4,8-Dicloroquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
OR52250-1G OR52250-5G
APOSOR52250-1GEA 75.7 EUR
APOSOR52250-1G APOSOR52250-5G
4,8-Dicloroquinolina
4,8-Dicloroquinolina
Formula: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,05 g/mol
Pto. de fusión: 156…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024008
Núm. CAS: 21617-12-9