Borato de trietilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR52253-100ML
OR52253-250ML
APOSOR52253-100MLEA
65.5
EUR
APOSOR52253-100ML
APOSOR52253-250ML
Borato de trietilo
Borato de trietilo
Formula:
C₆H₁₅BO₃ Pto. Ebullición: 117…118 °C Pto. de fusión: –85 °C Densidad: 0,858 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 11 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012846 Núm. CAS: 150-46-9 EINECS: 205-760-9 UN: 1176 ADR: 3,II |