2-Clorofenol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52255-100G OR52255-25G OR52255-5G
APOSOR52255-100GEA 48 EUR
APOSOR52255-100G APOSOR52255-25G APOSOR52255-5G
2-Clorofenol 99%
2-Clorofenol
Has been used as a reagent for the protection of OH-groups in oligonucleotide synthesis. A study of various cleavage methods showed that the tetramethylguanidine salts of either 4-nitrobenzaldoxime or pyridine-2-carboxaldoxime gave the best results: Tetrahedron Lett., 2727 (1978).
Formula: C₆H₅ClO
Pto. Ebullición: 175…176 °C
Pto. de fusión: 7-8 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002159
Núm. CAS: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III