Ácido (2,4,6-trimetilfenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(2,4,6-trimetilfenil)borano
OR5226-100G OR5226-25G OR5226-5G
APOSOR5226-100GEA 238 EUR
APOSOR5226-100G APOSOR5226-25G APOSOR5226-5G
Ácido (2,4,6-trimetilfenil)metabórico 97%
Ácido (2,4,6-trimetilfenil)metabórico
Formula: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Pto. de fusión: 127…129 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236060
Núm. CAS: 5980-97-2