tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate, Piperidine-2,4-dione, N-BOC protected
OR52261-1G
APOSOR52261-1GEA 14.7 EUR
APOSOR52261-1G
tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₅NO₄
MW: 213,2304 g/mol
Pto. de fusión: 111…112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10566071
Núm. CAS: 845267-78-9