3-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5227-10G OR5227-5G OR5227-1G
APOSOR5227-10GEA 793 EUR
APOSOR5227-10G APOSOR5227-5G APOSOR5227-1G
3-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline 96%
3-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Formula: C₉H₉N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09055176
Núm. CAS: 89260-46-8