1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52284-1G OR52284-5G
APOSOR52284-1GEA 85.7 EUR
APOSOR52284-1G APOSOR52284-5G
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene 97%
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene
Formula: C₂₀H₁₆Br₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22581440
Núm. CAS: 1005771-04-9