6-Chloro-1-tetralone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52290-1G OR52290-5G OR52290-10G
APOSOR52290-1GEA 21.9 EUR
APOSOR52290-1G APOSOR52290-5G APOSOR52290-10G
6-Chloro-1-tetralone 98%
6-Chloro-1-tetralone
Formula: C₁₀H₉ClO
Pto. Ebullición: 150 °C/0,75mmHg
Pto. de fusión: 31…32 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04114377
Núm. CAS: 26673-31-4