2-Clorociclopentanona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5230-1G OR5230-5G
APOSOR5230-1GEA 66.7 EUR
APOSOR5230-1G APOSOR5230-5G
2-Clorociclopentanona 98%
2-Clorociclopentanona
Formula: C₅H₇ClO
Pto. Ebullición: 72…74 °C/12mmHg
Densidad: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001410
Núm. CAS: 694-28-0