4-Bromo-2-chloropyrimidine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52309-1G OR52309-500MG OR52309-5G
APOSOR52309-1GEA 157 EUR
APOSOR52309-1G APOSOR52309-500MG APOSOR52309-5G
4-Bromo-2-chloropyrimidine 95+%
4-Bromo-2-chloropyrimidine
Formula: C₄H₂BrClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08272196
Núm. CAS: 885702-34-1