(3,4-Dimetoxifenil)acetonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Homoveratronitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide
OR52311-100G OR52311-500G
APOSOR52311-100GEA 69.8 EUR
APOSOR52311-100G APOSOR52311-500G
(3,4-Dimetoxifenil)acetonitrilo
(3,4-Dimetoxifenil)acetonitrilo
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177.2
Pto. Ebullición: 171…178 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 62…65 °C
Pto. de inflamación: 250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001911
Núm. CAS: 93-17-4
EINECS: 202-225-1