2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromovaleraldehyde Ethylene Acetal
OR52318-1G
APOSOR52318-1GEA 144 EUR
APOSOR52318-1G
2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane
2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,08 g/mol
Densidad: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093454
Núm. CAS: 87227-41-6