3-Bromo-4-nitroaniline 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5232-25G OR5232-5G OR5232-100G
APOSOR5232-25GEA 62.5 EUR
APOSOR5232-25G APOSOR5232-5G APOSOR5232-100G
3-Bromo-4-nitroaniline 99%
3-Bromo-4-nitroaniline
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Pto. de fusión: 174…177 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07783047
Núm. CAS: 40787-96-0