4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52321-1G OR52321-25G OR52321-5G
APOSOR52321-1GEA 52.2 EUR
APOSOR52321-1G APOSOR52321-25G APOSOR52321-5G
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 98%
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₅H₄N₅I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03787931
Núm. CAS: 151266-23-8