1,3-Difenilacetona
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
OR52322-100G
OR52322-1KG
OR52322-250G
OR52322-25G
APOSOR52322-100GEA
65.4
EUR
APOSOR52322-100G
APOSOR52322-1KG
APOSOR52322-250G
APOSOR52322-25G
1,3-Difenilacetona
1,3-Difenilacetona
Formula:
(C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅) Pto. Ebullición: 330 °C Pto. de fusión: 32…34 °C Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004795 Núm. CAS: 102-04-5 EINECS: 203-000-0 |