2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52328-1G OR52328-5G
APOSOR52328-1GEA 149 EUR
APOSOR52328-1G APOSOR52328-5G
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
Formula: C₆H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213858
Núm. CAS: 173999-23-0