4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,6-Dichloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR52330-1G OR52330-250MG
APOSOR52330-1GEA 116 EUR
APOSOR52330-1G APOSOR52330-250MG
4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₃Cl₂N₃
MW: 188.0141 g/mol
Pto. de fusión: 253…254 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09753581
Núm. CAS: 2589-12-0