2-tert-Butyl-1H-imidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(tert-Butyl)-1H-imidazole
OR52331-5G
APOSOR52331-5GEA 77 EUR
APOSOR52331-5G
2-tert-Butyl-1H-imidazole
2-tert-Butyl-1H-imidazole
Formula: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16618480
Núm. CAS: 36947-69-0