Ácido 2-metil-m-anísico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52333-100G OR52333-25G OR52333-500G
APOSOR52333-100GEA 33.5 EUR
APOSOR52333-100G APOSOR52333-25G APOSOR52333-500G
Ácido 2-metil-m-anísico 98%
Ácido 2-metil-m-anísico
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. de fusión: 149…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094039
Núm. CAS: 55289-06-0