3-Clorotiofenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Clorobencenotiol, m-Clorotiofenol
OR5234-5G OR5234-25G
APOSOR5234-5GEA 72.5 EUR
APOSOR5234-5G APOSOR5234-25G
3-Clorotiofenol 96%
3-Clorotiofenol
Formula: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C/30mmHg
Densidad: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004839
Núm. CAS: 2037-31-2
EINECS: 218-010-0
UN: 1760
ADR: 8,II