Pentabromotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene
OR52367-25G OR52367-1G
APOSOR52367-25GEA 87 EUR
APOSOR52367-25G APOSOR52367-1G
Pentabromotolueno 98%
Pentabromotolueno
Formula: C₇H₃Br₅
MW: 486,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000060
Núm. CAS: 87-83-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III