IOX1 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Hydroxyquinoline-5-carboxylic acid
OR52383-1G OR52383-100MG OR52383-250MG
APOSOR52383-1GEA 799 EUR
APOSOR52383-1G APOSOR52383-100MG APOSOR52383-250MG
IOX1 95%
IOX1
Formula: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18417145
Núm. CAS: 5852-78-8