Boc-b-Alanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Boc-beta-alanine, Boc-β-Ala-OH, BOC-beta-alanine
OR52389-25G OR52389-500G OR52389-100G OR52389-1KG
APOSOR52389-25GEA 0 EUR
APOSOR52389-25G APOSOR52389-500G APOSOR52389-100G APOSOR52389-1KG
Boc-b-Alanine 98%
Boc-b-Alanine
Formula: C₈H₁₅NO₄
MW: 189.2 g/mol
Pto. Ebullición: 138…142 °C/0.3mmHg
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037291
Núm. CAS: 3303-84-2
EINECS: 221-979-2