1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethoxyphenylacetylene
OR52391-5G
APOSOR52391-5GEA 78.3 EUR
APOSOR52391-5G
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03839985
Núm. CAS: 171290-52-1