Ácido (1R)-(-)-2-oxobornáno-10-sulfónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR52399-250G OR52399-500G
APOSOR52399-250GEA 139 EUR
APOSOR52399-250G APOSOR52399-500G
Ácido (1R)-(-)-2-oxobornáno-10-sulfónico 97%
Ácido (1R)-(-)-2-oxobornáno-10-sulfónico
Formula: C₁₀H₁₆O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150753
Núm. CAS: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
UN: 3261
ADR: 8,II