6-Metil-2-piridona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR524-100G OR524-25G OR524-5G
APOSOR524-100GEA 89.9 EUR
APOSOR524-100G APOSOR524-25G APOSOR524-5G
6-Metil-2-piridona
6-Metil-2-piridona
Formula: C₆H₇NO
Pto. de fusión: 155…160 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006279
Núm. CAS: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5