3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5240-1G OR5240-5G
APOSOR5240-1GEA 31.9 EUR
APOSOR5240-1G APOSOR5240-5G
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₈Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 125 °C/0,03mmHg
Pto. de fusión: 48…55 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003355
Núm. CAS: 81028-92-4