2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52408-250MG OR52408-1G OR52408-5G
APOSOR52408-250MGEA 74.2 EUR
APOSOR52408-250MG APOSOR52408-1G APOSOR52408-5G
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formula: C₈H₁₄N₂O
MW: 154.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11044206
Núm. CAS: 561314-57-6