(R)-(+)-Ácido 2-cloropropionico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR52411-25G OR52411-5G OR52411-100G
APOSOR52411-25GEA 49.3 EUR
APOSOR52411-25G APOSOR52411-5G APOSOR52411-100G
(R)-(+)-Ácido 2-cloropropionico 98%
(R)-(+)-Ácido 2-cloropropionico
Formula: H₃CCHClCOOH
Pto. de fusión: –12…0 °C
Densidad: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064204
Núm. CAS: 7474-05-7
UN: 2511
ADR: 8,III