L-Alanine benzyl ester hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Ala-OBzl.HCl, H-Ala-OBzl·HCl
OR52412-100G OR52412-500G
APOSOR52412-100GEA 85.7 EUR
APOSOR52412-100G APOSOR52412-500G
L-Alanine benzyl ester hydrochloride 97%
L-Alanine benzyl ester hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 215.68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00054340
Núm. CAS: 5557-83-5
EINECS: 226-920-4