Methyl-5-hydroxy-2-methylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-hydroxy-2-methylbenzoate
OR52413-5G OR52413-25G
APOSOR52413-5GEA 58 EUR
APOSOR52413-5G APOSOR52413-25G
Methyl-5-hydroxy-2-methylbenzoate 95%
Methyl-5-hydroxy-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226199
Núm. CAS: 73505-48-3