Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Aminocyclobutanone, N-CBZ protected, Benzyl (3-oxocyclobutyl)carbamate
OR52418-10G OR52418-1G OR52418-5G
APOSOR52418-10GEA 344 EUR
APOSOR52418-10G APOSOR52418-1G APOSOR52418-5G
Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate 97%
Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,2400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13152267
Núm. CAS: 130369-36-7