N-Methylbiphenyl-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52423-1G OR52423-250MG OR52423-5G OR52423-25G
APOSOR52423-1GEA 21.9 EUR
APOSOR52423-1G APOSOR52423-250MG APOSOR52423-5G APOSOR52423-25G
N-Methylbiphenyl-2-amine 95%
N-Methylbiphenyl-2-amine
Formula: C₁₃H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179576
Núm. CAS: 14925-09-8