2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Bromo-3-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzene
OR52426-100G
OR52426-25G
OR52426-5G
APOSOR52426-100GEA
190
EUR
APOSOR52426-100G
APOSOR52426-25G
APOSOR52426-5G
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Formula:
C₈H₈Br₂O MW: 279.96 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078664 Núm. CAS: 19614-12-1 UN: 3261 ADR: 8 II |