N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Boc-1,5-diaminopentane, tert-Butyl N-(5-Aminopentyl)carbamate, tert-Butyl (5-aminopentyl)carbamate, N-(5-Aminoamyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-pentanediamine, N-(5-Aminopentyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, NH2-C5-NH-Boc, N-Boc-1,5-pentanediamine
OR52427-1G OR52427-5G OR52427-25G
APOSOR52427-1GEA 69.6 EUR
APOSOR52427-1G APOSOR52427-5G APOSOR52427-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
Densidad: 0,972 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210020
Núm. CAS: 51644-96-3
UN: 2735
ADR: 8,III