Cloruro de 4-(clorometil)benzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR52448-100G OR52448-25G
APOSOR52448-100GEA 197 EUR
APOSOR52448-100G APOSOR52448-25G
Cloruro de 4-(clorometil)benzoilo
Cloruro de 4-(clorometil)benzoilo
Formula: C₈H₆Cl₂O
Pto. Ebullición: 126…128 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 30…32 °C
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053224
Núm. CAS: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
UN: 3261
ADR: 8,II