6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52459-25G OR52459-5G
APOSOR52459-25GEA 0 EUR
APOSOR52459-25G APOSOR52459-5G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₅H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039720
Núm. CAS: 13327-27-0