Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Ethoxycarbonyl)cyclobutanecarboxylic acid
OR52464-5G
APOSOR52464-5GEA 144 EUR
APOSOR52464-5G
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid ethyl ester
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid ethyl ester
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Densidad: 1,117 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699115
Núm. CAS: 54450-84-9