3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52471-1G OR52471-25G OR52471-5G
APOSOR52471-1GEA 24.8 EUR
APOSOR52471-1G APOSOR52471-25G APOSOR52471-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol 95%
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 164…168 °C/18mmHg
Pto. de fusión: 26 °C
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002952
Núm. CAS: 5406-18-8
EINECS: 226-463-0