2-Naphthalenemethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52473-100G OR52473-25G OR52473-10G
APOSOR52473-100GEA 140 EUR
APOSOR52473-100G APOSOR52473-25G APOSOR52473-10G
2-Naphthalenemethanol
2-Naphthalenemethanol
Formula: C₁₁H₁₀O
Pto. Ebullición: 178 °C/7,5mmHg
Pto. de fusión: 79…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004124
Núm. CAS: 1592-38-7